Tlačiť
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
B21549.03 B21549.06
B21549.03EA 86.12 EUR
B21549.03 B21549.06
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 99%
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 1552-96-1 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Melting Point: ca 222° dec. Beilstein Reference: 1368533
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
Mw: 191.23 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 222 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004397
Číslo CAS: 1552-96-1
EINECS: 216-299-8