Tlačiť
α-Methylcinnamic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L00806.06 L00806.14 L00806.22
L00806.06EA 34.86 EUR
L00806.06 L00806.14 L00806.22
α-Methylcinnamic acid ≥99%
α-Methylcinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota varu: 288 °C
Teplota tavenia: 78…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002652
Číslo CAS: 1199-77-5
EINECS: 214-847-0