(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-(Diethoxy(methyl)silyl)propan-1-amine
L16401.14
L16401.22
L16401.14EA
41.72
EUR
L16401.14
L16401.22
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane 97%
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 3179-76-8
Molecular Formula: C8H21NO2Si
Formula Weight: 191.35
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₂₁NO₂Si Teplota varu: 197…199 °C Teplota tavenia: < –20 °C Hustota: 0,920 Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039785 Číslo CAS: 3179-76-8 EINECS: 221-660-8 OSN: 2735 ADR: 8,III |