Tlačiť
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
63207-1G-F 63207-5G-F
SIAL63207-1G-FEA 120.97 EUR
SIAL63207-1G-F SIAL63207-5G-F
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Mw: 200.28 g/mol
Číslo MDL: MFCD02683204
Číslo CAS: 147081-29-6