Tlačiť
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27534.06 H27534.03
H27534.06EA 297.63 EUR
H27534.06 H27534.03
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥98%
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 147081-29-6 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 38-41° Optical Rotation: -16° (c=1 in dioxane)
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Teplota tavenia: 38…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683204
Číslo CAS: 147081-29-6