Tlačiť
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27350.06 H27350.03
H27350.06EA 151.62 EUR
H27350.06 H27350.03
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine ≥97%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Purity: 97% CAS No.: 163765-44-4 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 40-45° Optical Rotation: +16° (c=1 in dioxane)
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Teplota tavenia: 40…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683205
Číslo CAS: 163765-44-4