Tlačiť
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
437270050 437270010
ACRO437270050EA 327.72 EUR
ACRO437270050 ACRO437270010
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈INO₂
Teplota tavenia: 44…49 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04115041
Číslo CAS: 301673-14-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %