Tlačiť
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
L17527.03 L17527.06
L17527.03EA 50.87 EUR
L17527.03 L17527.06
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 84358-13-4 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 149-151° MDL No.: MFCD00076999
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.3 g/mol
Teplota tavenia: 149…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076999
Číslo CAS: 84358-13-4