Tlačiť
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-Boc-nipecotic acid, 1-Boc-L-nipecotic acid, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
H52575.06 H52575.14
H52575.06EA 130.37 EUR
H52575.06 H52575.14
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 88495-54-9 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Melting Point: 165-169° Optical Rotation: +57° (c=1 in chloroform)
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.28 g/mol
Teplota tavenia: 165…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179172
Číslo CAS: 88495-54-9