Tlačiť
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid, Boc-D-Nip-OH, 1-Boc-D-nipecotic acid, (R)-N-BOC-piperidine-3-carboxylic acid
H52416.06 H52416.14
H52416.06EA 148.82 EUR
H52416.06 H52416.14
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid ≥97%
(R)-1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 163438-09-3 Molecular Formula: C11H19NO4 Formula Weight: 229.28 Beilstein Reference: 5539297 MDL No.: MFCD00673775
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Mw: 229.28 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673775
Číslo CAS: 163438-09-3