Tlačiť
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
435010050 435010010
ACRO435010050EA 561.97 EUR
ACRO435010050 ACRO435010010
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈ClNO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115040
Číslo CAS: 154874-94-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %