Tlačiť
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine Hydrochloride
H26947.06 H26947.03
H26947.06EA 813.48 EUR
H26947.06 H26947.03
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride ≥97%
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 136725-55-8 Molecular Formula: C4H8FN.HCl Formula Weight: 125.57 Melting Point: 181-184° MDL No.: MFCD04038717
Vzorec: C₄H₉ClFN
Mw: 125.57 g/mol
Teplota tavenia: 181…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038717
Číslo CAS: 136725-55-8