Tlačiť
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
665150-25G 665150-5G
SIAL665150-25GEA 436.42 EUR
SIAL665150-25G SIAL665150-5G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Mw: 257.33 g/mol
Číslo MDL: MFCD01763998
Číslo CAS: 142851-03-4