Tlačiť
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
171010010 171010050 171010250
ACRO171010010EA 101.48 EUR
ACRO171010010 ACRO171010050 ACRO171010250
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate 97+%
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulphonic acid disodium salt hydrate
Vzorec: C₂₀H₁₂N₄Na₂O₆S₂·H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00717621
Číslo CAS: 1264198-47-1
EINECS: 248-797-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
Sulfated ash 20.0 % to 27.8 %
Solubility (5 % acetate-buffer pH 5.5) Clear yellow
UV Lambda max 280 to 288 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) 385 to 465 (at lambda max)
Titration with HClO4 ≥97.0 % (On dried substance)
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test