Tlačiť
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50670.03 H50670.06
H50670.03EA 95.07 EUR
H50670.03 H50670.06
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 75415-03-1 Molecular Formula: C8H7N3 Formula Weight: 145.16 Melting Point: 121-122° MDL No.: MFCD00115151
Vzorec: C₈H₇N₃
Teplota tavenia: 121…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00115151
Číslo CAS: 75415-03-1