Tlačiť
Bathocuproin ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
B22841.03 B22841.06
B22841.03EA 121.94 EUR
B22841.03 B22841.06
Bathocuproin ≥98%
Bathocuproin
Purity: 98% CAS No.: 4733-39-5 Molecular Formula: C26H20N2 Formula Weight: 360.46 Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 306714
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂
Teplota tavenia: 279…285 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004972
Číslo CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5