Tlačiť
Bathocuproin 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
161340010 161340050
ACRO161340010EA 135.58 EUR
ACRO161340010 ACRO161340050
Bathocuproin 98%
Bathocuproin
Vzorec: C₂₆H₂₀N₂
Teplota tavenia: 279…283 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004972
Číslo CAS: 4733-39-5
EINECS: 225-240-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 285 °C (Dec)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %