Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22550.03
B22550.06
B22550.MD
B22550.03EA
119.94
EUR
B22550.03
B22550.06
B22550.MD
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate ≥97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 52698-84-7
Molecular Formula: C26H18N2Na2O6S2.xH2O
Formula Weight: 564.55(anhy)
Melting Point:
Vzorec:
C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03012947 Číslo CAS: 52698-84-7 EINECS: 258-111-7 |