Tlačiť
Bathocuproin sulphonate disodium salt 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Bathocuproindisulphonic disodium salt hydrate
164060010 164060050 164060250
ACRO164060010EA 159.42 EUR
ACRO164060010 ACRO164060050 ACRO164060250
Bathocuproin sulphonate disodium salt 97%
Bathocuproin sulphonate disodium salt hydrate
Vzorec: C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Mw: 564.55 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149974
Číslo CAS: 52698-84-7
EINECS: 258-111-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 %
HPLC ≥96.0 % (expressed as the sum of ortho-ortho, meta-para and para-para-substituted bathocuproine disulfonate)