Tlačiť
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ100
149934-25G 149934-3KG 149934-500G
SIAL149934-25GEA 85.04 EUR
SIAL149934-25G SIAL149934-3KG SIAL149934-500G
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres), Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Číslo MDL: MFCD00005927
Číslo CAS: 19438-60-9
EINECS: 243-072-0