Tlačiť
Pilocarpine nitrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0597-25G P0597-5G
SIALP0597-25GEA 0 EUR
SIALP0597-25G SIALP0597-5G
Pilocarpine nitrate, Sigma-Aldrich®
Pilocarpine nitrate
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃O₅
Číslo MDL: MFCD00078497
Číslo CAS: 148-72-1
EINECS: 205-723-7