Tlačiť
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
H55904.AAEA 56.56 EUR
H55904.AA H55904.AC H55904.AE
2-(Tributylstannyl)thiophene ≥97%
2-(Tributylstannyl)thiophene
Vzorec: C₁₆H₃₀SSn
Teplota varu: 155 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,175
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192513
Číslo CAS: 54663-78-4
OSN: 2788
ADR: 6.1,III