Tlačiť
2-(Tributylstannyl)furan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
414506-25ML 414506-5ML
SIAL414506-25MLEA 144.81 EUR
SIAL414506-25ML SIAL414506-5ML
2-(Tributylstannyl)furan, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)furan
Vzorec: C₁₆H₃₀OSn
Mw: 357.10 g/mol
Číslo MDL: MFCD00192512
Číslo CAS: 118486-94-5