Tlačiť
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55259.AA H55259.AC
H55259.AAEA 64.49 EUR
H55259.AA H55259.AC
2-(Tributylstannyl)furan ≥97%
2-(Tributylstannyl)furan
Vzorec: C₁₆H₃₀OSn
Mw: 357.10 g/mol
Teplota varu: 90 °C (0.1 mmHg)
Hustota: 1.134
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192512
Číslo CAS: 118486-94-5
OSN: 2788
ADR: 6.1 III