2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Naphazoline Hydrochloride, Albalon
B24161.14
B24161.22
B24161.36
B24161.14EA
64.18
EUR
B24161.14
B24161.22
B24161.36
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride ≥99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 550-99-2
Molecular Formula: C14H14N2.HCl
Formula Weight: 246.74
Melting Point: 257-261°
Beilstein Reference: 3716843
Merck Reference: 14,6368
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012554
Vzorec:
C₁₄H₁₅ClN₂ Mw: 246.738 g/mol Teplota tavenia: 257…261 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012554 Číslo CAS: 550-99-2 EINECS: 208-989-2 OSN: 2811 ADR: 6.1 II |