Tlačiť
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Naphazoline Hydrochloride, Albalon
179660250 179661000
ACRO179660250EA 72.6 EUR
ACRO179660250 ACRO179661000
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride 99%
2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₅ClN₂
Mw: 246.738 g/mol
Teplota tavenia: 254…260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012554
Číslo CAS: 550-99-2
EINECS: 208-989-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %