Tlačiť
Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Basic blue 26, N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(phenylamino)naphthalen-1-yl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-methylmethanaminium chloride
94890-100G 94890-25G
SIAL94890-100GEA 891.3 EUR
SIAL94890-100G SIAL94890-25G
Victoria blue B, Sigma-Aldrich®
Victoria blue B
Vzorec: C₃₃H₃₂ClN₃
Číslo MDL: MFCD00011878
Číslo CAS: 2580-56-5
EINECS: 219-943-6