Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20311.03 B20311.06
B20311.03EA 37.69 EUR
B20311.03 B20311.06
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride ≥97%
1-(4-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 4022-81-5 Molecular Formula: C8H10ClN5.HCl Formula Weight: 248.12 Melting Point: 247-250° Beilstein Reference: 3732533
Vzorec: C₈H₁₁Cl₂N₅
Mw: 248.12 g/mol
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053020
Číslo CAS: 4022-81-5