Tlačiť
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 4-Morpholinophenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine
H51925.03 H51925.06
H51925.03EA 90.53 EUR
H51925.03 H51925.06
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 568577-88-8 Molecular Formula: C16H24BNO3 Formula Weight: 289.18 MDL No.: MFCD04112544
Vzorec: C₁₆H₂₄BNO₃
Mw: 289.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112544
Číslo CAS: 568577-88-8