Tlačiť
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53126.MD H53126.03
H53126.MDEA 91.05 EUR
H53126.MD H53126.03
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 389621-84-5 Molecular Formula: C11H14BNO4 Formula Weight: 235.05 Melting Point: 126-132° MDL No.: MFCD03411952
Vzorec: C₁₁H₁₄BNO₄
Mw: 235.05 g/mol
Teplota tavenia: 126…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411952
Číslo CAS: 389621-84-5