(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
H52074.MD
H52074.03
H52074.MDEA
84.64
EUR
H52074.MD
H52074.03
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 220498-02-2
Molecular Formula: C24H21NO4
Formula Weight: 387.43
Beilstein Reference: 7982022
MDL No.: MFCD01311783
Vzorec:
C₂₄H₂₁NO₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01311783 Číslo CAS: 220498-02-2 |