Tlačiť
Picolinic acid N-oxide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
131180050 131180250
ACRO131180050EA 41.72 EUR
ACRO131180050 ACRO131180250
Picolinic acid N-oxide 97%
Picolinic acid N-oxide
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.1088 g/mol
Teplota tavenia: >150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006198
Číslo CAS: 824-40-8
EINECS: 212-528-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥145 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %