Tlačiť
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55201.03 H55201.06
H55201.03EA 62.17 EUR
H55201.03 H55201.06
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde ≥98%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 13750-81-7 Molecular Formula: C5H6N2O Formula Weight: 110.12 Flash Point: 102°(216°F) Melting Point: 36-39° Boiling Point: 70-74°/1mm MDL No.: MFCD01321308
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota varu: 70…74 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 36…39 °C
Teplota vzplanutia: 102 °C (216 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321308
Číslo CAS: 13750-81-7