Tlačiť
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde
369850010 369850050
ACRO369850010EA 67.79 EUR
ACRO369850010 ACRO369850050
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde 97%
1-Methylimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
Teplota varu: 70…74 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 35…39 °C
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321308
Číslo CAS: 13750-81-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to orange Crystals or needles or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 39 °C
GC ≥96.0 %