Tlačiť
N(α)-Acetyl-L-tryptophan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6376-10G A6376-25G
SIALA6376-10GEA 95.47 EUR
SIALA6376-10G SIALA6376-25G
N(α)-Acetyl-L-tryptophan, Sigma-Aldrich®
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Číslo MDL: MFCD00065976
Číslo CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9