Tlačiť
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Acetyl-L-tryptophan, Ac-Trp-OH
J64096.06 J64096.14
J64096.06EA 47.73 EUR
J64096.06 J64096.14
N(α)-Acetyl-L-tryptophan ≥99%
N(α)-Acetyl-L-tryptophan
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Teplota tavenia: 186 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00065976
Číslo CAS: 1218-34-4
EINECS: 214-935-9