Tlačiť
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15606.06 A15606.14 A15606.22
A15606.06EA 30.28 EUR
A15606.06 A15606.14 A15606.22
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid ≥98%
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 25503-90-6 Molecular Formula: C8H13NO3 Formula Weight: 171.19 Melting Point: 180-184° Beilstein Reference: 389577
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00023706
Číslo CAS: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6