Tlačiť
Tartronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxymalonic acid
B21640.02 B21640.77
B21640.02EA 189.87 EUR
B21640.02 B21640.77
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Purity: 98% CAS No.: 80-69-3 Molecular Formula: C3H4O5 Formula Weight: 120.06 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 151° dec. Beilstein Reference: 1209791 Merck Reference: 14,9073 MDL No.: MFCD00004237
Vzorec: C₃H₄O₅
Mw: 120.06 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 151 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004237
Číslo CAS: 80-69-3
EINECS: 201-301-1