Tartronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Hydroxymalonic acid
B21640.02
B21640.77
B21640.02EA
189.87
EUR
B21640.02
B21640.77
Tartronic acid ≥98%
Tartronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 80-69-3
Molecular Formula: C3H4O5
Formula Weight: 120.06
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 151° dec.
Beilstein Reference: 1209791
Merck Reference: 14,9073
MDL No.: MFCD00004237
Vzorec:
C₃H₄O₅ Mw: 120.06 g/mol Teplota tavenia: ∼ 151 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004237 Číslo CAS: 80-69-3 EINECS: 201-301-1 |