Tlačiť
L-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Met(O)-OH, (2S)-2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1126-5G M1126-1G
SIALM1126-5GEA 438.83 EUR
SIALM1126-5G SIALM1126-1G
L-Methionine sulphoxide, Sigma-Aldrich®
L-Methionine sulphoxide
Vzorec: C₅H₁₁NO₃S
Číslo MDL: MFCD00063093
Číslo CAS: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0