Tlačiť
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0876-1G M0876-5G
SIALM0876-1GEA 131.57 EUR
SIALM0876-1G SIALM0876-5G
L-Methionine sulphone, Sigma-Aldrich®
L-Methionine sulphone
Vzorec: C₅H₁₁NO₄S
Číslo MDL: MFCD00066020
Číslo CAS: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7