Tlačiť
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-4-(ethylthio)butanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E5139-1G E5139-25G E5139-5G
SIALE5139-1GEA 117.53 EUR
SIALE5139-1G SIALE5139-25G SIALE5139-5G
DL-Ethionine, Sigma-Aldrich®
DL-Ethionine
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S
Číslo MDL: MFCD00063102
Číslo CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0