Tlačiť
DL-Ethionine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13154.03 A13154.06 A13154.14
A13154.03EA 60.17 EUR
A13154.03 A13154.06 A13154.14
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Purity: 98% CAS No.: 67-21-0 Molecular Formula: C6H13NO2S Formula Weight: 163.24 Odour: Odourless Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1722529 Merck Reference: 14,3738 MDL No.: MFCD00063102
Vzorec: C₆H₁₃NO₂S
Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063102
Číslo CAS: 67-21-0
EINECS: 200-647-0
Merck Index: 14,3738