DL-Ethionine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13154.03
A13154.06
A13154.14
A13154.03EA
60.17
EUR
A13154.03
A13154.06
A13154.14
DL-Ethionine ≥98%
DL-Ethionine
Purity: 98%
CAS No.: 67-21-0
Molecular Formula: C6H13NO2S
Formula Weight: 163.24
Odour: Odourless
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1722529
Merck Reference: 14,3738
MDL No.: MFCD00063102
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂S Teplota tavenia: ∼ 265 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063102 Číslo CAS: 67-21-0 EINECS: 200-647-0 Merck Index: 14,3738 |