DL-Ethionine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
146170025
146170100
146170500
ACRO146170025EA
47.73
EUR
ACRO146170025
ACRO146170100
ACRO146170500
DL-Ethionine 98%
DL-Ethionine
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
GC | ≥94.0 % |