Tlačiť
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
B22455.06 B22455.14 B22455.22 AB132566.0100
B22455.06EA 69.3 EUR
B22455.06 B22455.14 B22455.22 ABCRAB132566.0100
4-(Methylthio)benzyl alcohol ≥98%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 3446-90-0 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-43° Boiling Point: 108-109°/0.4mm MDL No.: MFCD00009706
Vzorec: C₈H₁₀OS
Mw: 154.23 g/mol
Teplota varu: 108…109 °C (0.4 mmHg)
Teplota tavenia: 41…43 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009706
Číslo CAS: 3446-90-0