Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13093.09
13093.18
13093.09EA
105.09
EUR
13093.09
13093.18
Tantalum nitride ≥99.5% (metals basis)
Tantalum nitride
Purity: 99.5%
CAS No.: 12033-62-4
Molecular Formula: TaN
Formula Weight: 194.95
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049568
Vzorec:
NTa Teplota tavenia: 3360 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049568 Číslo CAS: 12033-62-4 EINECS: 234-788-4 |