Tlačiť
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
116637-100G 116637-25G
SIAL116637-100GEA 160.85 EUR
SIAL116637-100G SIAL116637-25G
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO
Mw: 235.711 g/mol
Číslo MDL: MFCD00012995
Číslo CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6