Tlačiť
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Benzyloxyanilinium Chloride, 4-Aminophenyl benzyl ether hydrochloride, p-Benzyloxyaniline hydrochloride
A16856.14 A16856.22
A16856.14EA 51.34 EUR
A16856.14 A16856.22
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride ≥98%
4-(Benzyloxy)aniline hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 51388-20-6 Molecular Formula: C13H13NO.HCl Formula Weight: 235.72 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 3633307
Vzorec: C₁₃H₁₄ClNO
Mw: 235.711 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012995
Číslo CAS: 51388-20-6
EINECS: 257-170-6