Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Hafnocene dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
119334-10G 119334-1G
SIAL119334-10GEA 478.54 EUR
SIAL119334-10G SIAL119334-1G
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)hafnium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Hf
Číslo MDL: MFCD00001438
Číslo CAS: 12116-66-4
EINECS: 235-177-5