Tlačiť
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4-Bromo-methyl-benzoic acid mono tert-butyl ester, tert-Butyl 4-(bromomethyl)benzoate
H35540.03 H35540.09
H35540.03EA 91.05 EUR
H35540.03 H35540.09
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate 95%
tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅BrO₂
Mw: 271.15 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04973450
Číslo CAS: 108052-76-2