α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H60141.03
H60141.06
H60141.03EA
53.35
EUR
H60141.03
H60141.06
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid ≥97%
α-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3381-73-5
Molecular Formula: C8H6BrClO2
Formula Weight: 249.49
Melting Point: 95-99°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD08276760
Vzorec:
C₈H₆BrClO₂ Teplota tavenia: 95…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08276760 Číslo CAS: 3381-73-5 OSN: 3261 ADR: 8,II |